densidade de vapor
1.1 (vs air)
Ensaio
97%
temperatura de autoignição
878 °F
Lim. expl.
36 %
pf
67-70 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.6H2O/c1-5(2,3)4;;;;;;/h1-4H3;6*1H2/q+1;;;;;;/p-1
chave InChI
MYXKPFMQWULLOH-UHFFFAOYSA-M
substituído por
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,thymus
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?