223182
α-Terpinene
85%
Sinônimo(s):
alpha-Terpinene, 1-Isopropyl-4-methyl-1,3-cyclohexadiene, p-Mentha-1,3-diene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
85%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.478 (lit.)
pb
173-175 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
densidade
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C1=CC=C(C)CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,6,8H,5,7H2,1-3H3
chave InChI
YHQGMYUVUMAZJR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
122.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
50 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Fast GC analysis of sweet orange essential oil in hexane. Key components identified includes: β-Farnesene; α-Huµlene; Germacrene D; (+)-Valencene; Bicyclogermacrene; (+)-δ-Cadinene