223131
DL-Serine methyl ester hydrochloride
98%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
powder
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
134-136 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].COC(=O)C(N)CO
InChI
1S/C4H9NO3.ClH/c1-8-4(7)3(5)2-6;/h3,6H,2,5H2,1H3;1H
chave InChI
NDBQJIBNNUJNHA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3