T5898
L-Threonine methyl ester hydrochloride
≥98% (TLC)
About This Item
Produtos recomendados
product name
L-Threonine methyl ester hydrochloride,
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
cor
white
pf
64 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COC(=O)[C@@H](N)C(C)O
InChI
1S/C5H11NO3.ClH/c1-3(7)4(6)5(8)9-2;/h3-4,7H,6H2,1-2H3;1H/t3?,4-;/m0./s1
chave InChI
OZSJLLVVZFTDEY-LXNQBTANSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3