Documentos Principais
222925
Sigma-Aldrich
D-Saccharic acid monopotassium salt
98%
Sinônimo(s):
D-Glucaric acid monopotassium salt, D-Glucosaccharic acid monopotassium salt
About This Item
Fórmula linear:
HO2C[CH(OH)]4CO2K
Número CAS:
Peso molecular:
250.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]21/D +5°, c = 1 in H2O
pf
188 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].O[C@H]([C@@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O)[C@H](O)C(O)=O
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)