Key Documents
222852
Sigma-Aldrich
D-Ornithine monohydrochloride
98%
Sinônimo(s):
(R)-(−)-2,5-Diaminopentanoic acid hydrochloride, (R)-2,5-Diaminopentanoic acid monohydrochloride, D-2,5-Diaminopentanoic acid monohydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
H2N(CH2)3CH(NH2)CO2H · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
168.62
Beilstein:
4153339
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]22/D −21.8°, c = 2 in 5 M HCl
pureza óptica
ee: 96% (GLC)
pf
239 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCCC[C@@H](N)C(O)=O
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)