Documentos Principais
222836
Sigma-Aldrich
Nonadecanoic acid
99%
Sinônimo(s):
C19:0, NSC 11914, Nonadecylic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)17COOH
Número CAS:
Peso molecular:
298.50
Beilstein:
1786261
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
99%
pf
68-70 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C19H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21/h2-18H2,1H3,(H,20,21)
chave InChI
ISYWECDDZWTKFF-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)