Documentos Principais
679119
Sigma-Aldrich
7-Fluoroisatin
96%
Sinônimo(s):
7-Fluoroindole-1H-2,3-dione
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.147,00
R$ 1.147,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.147,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H4FNO2
Número CAS:
Peso molecular:
165.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.147,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
192-196 °C
grupo funcional
fluoro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cccc2C(=O)C(=O)Nc12
InChI
1S/C8H4FNO2/c9-5-3-1-2-4-6(5)10-8(12)7(4)11/h1-3H,(H,10,11,12)
chave InChI
HGBGVEOXPHGSOS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)