Documentos Principais
221597
Sigma-Aldrich
3,4-Diethoxybenzoic acid
99%
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5O)2C6H3CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
210.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
forma
powder
pf
167-169 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1ccc(cc1OCC)C(O)=O
InChI
1S/C11H14O4/c1-3-14-9-6-5-8(11(12)13)7-10(9)15-4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3,(H,12,13)
chave InChI
VVKCVAPLTRZJHH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3,4-Diethoxybenzoic acid was used in the synthesis of dimethyl 2-(3,4-diethoxyphenyI)-2-methylmalonate.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Enzymes in organic synthesis 51. Probing the dimensions of the large hydrophobic pocket of the active site of pig liver esterase.
Tetrahedron Asymmetry, 4(9), 2025-2040 (1993)