Documentos Principais
21989
Sigma-Aldrich
(1S,3S)-trans-4-Carene
technical, ≥85% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
(1R,4S)-4,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-2-ene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16
Número CAS:
Peso molecular:
136.23
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
grau
technical
Nível de qualidade
Ensaio
≥85% (sum of enantiomers, GC)
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D −156±3°, neat
índice de refração
n20/D 1.471
densidade
0.856 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1C[C@H]2[C@@H](C=C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-9(6-7)10(8,2)3/h4-5,7-9H,6H2,1-3H3/t7-,8-,9+/m1/s1
chave InChI
LGNSZMLHOYDATP-HLTSFMKQSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
100.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
38 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)