Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.409 (lit.)
pb
129-130 °C (lit.)
densidade
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC1OCCO1
InChI
1S/C4H8O3/c1-5-4-6-2-3-7-4/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
VRAYTNFBRROPJU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- [4,5-bis(hydroxymethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]nucleosides, potential inhibitors of HIV
- diastereoisomeric cyclic acetals
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
93.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
34 °C - closed cup