Documentos Principais
216755
Sigma-Aldrich
5-Nitroindazole
≥99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
163.13
Beilstein:
7936
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
pf
204-208 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc2[nH]ncc2c1
InChI
1S/C7H5N3O2/c11-10(12)6-1-2-7-5(3-6)4-8-9-7/h1-4H,(H,8,9)
chave InChI
WSGURAYTCUVDQL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
5-Nitroindazole inhibits citrulline formation by Ca2+-calmodulin (CaM)-dependent nitric oxide synthase from bovine brain. Nitration of 5-nitroindazole with nitric acid and acetic anhydride yields 3,5-dintroindazole and 2,5-dinitroindazole.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Nitration of indazoles in the 3 position.
Habraken CL and Cohen-Fernandes P.
The Journal of Organic Chemistry, 36(21), 3084-3086 (1971)
D J Wolff et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 311(2), 300-306 (1994-06-01)
Citrulline formation by Ca(2+)-calmodulin (CaM)-dependent nitric oxide synthase from bovine brain is inhibited reversibly by indazole, 5-nitro-, 6-nitro-, and 7-nitroindazole with IC50 values of 2.3 mM, 1.15 mM, 40 microM, and 2.5 microM, respectively. Inhibition of citrulline formation by 7-nitroindazole