Documentos
213209
Sigma-Aldrich
Lithium citrate hydrate
97%
Sinônimo(s):
Citric acid trilithium salt hydrate
About This Item
Fórmula linear:
LiO2CCH2C(OH)(CO2Li)CH2CO2Li · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
209.92 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
112 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: soluble 10%, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Li+].[Li+].O.OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Li.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
chave InChI
OSJRPECIECUBOG-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Lithium citrate was used in the preparation of Portland cement plates.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Chaotropic substances and their effects on the mechanical strength of Portland cement-based materials.
Rossetto HL, et al.
Materials Research Bulletin, 11(2), 183-185 (2008)