213195
Lithium acetate dihydrate
98%
Sinônimo(s):
Acetic acid lithium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
53-56 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[H]O[H].[H]O[H].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Li.2H2O/c1-2(3)4;;;/h1H3,(H,3,4);;2*1H2/q;+1;;/p-1
chave InChI
IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?