Documentos
211494
Sigma-Aldrich
2,5-Dichloro-p-phenylenediamine
97%
Sinônimo(s):
1,4-Diamino-2,5-dichlorobenzene
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H2(NH2)2
Número CAS:
Peso molecular:
177.03
Beilstein:
2803055
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
pf
164-166 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(Cl)c(N)cc1Cl
InChI
1S/C6H6Cl2N2/c7-3-1-5(9)4(8)2-6(3)10/h1-2H,9-10H2
chave InChI
QAYVHDDEMLNVMO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3