Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.414 (lit.)
pb
170-172 °C (lit.)
densidade
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC1CCCO1
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-7-6-4-3-5-8-6/h6H,2-5H2,1H3
chave InChI
JQYYUWHWGCJWTN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
60.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
16 °C - closed cup