Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.616 (lit.)
p.e.
269-270 °C/749 mmHg (lit.)
densidade
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)-c2cccnc2
InChI
1S/C11H9N/c1-2-5-10(6-3-1)11-7-4-8-12-9-11/h1-9H
chave InChI
HJKGBRPNSJADMB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?