Documentos
209449
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzamide
98%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4CONH2
Número CAS:
Peso molecular:
139.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
98%
pf
154-157 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)c1ccc(F)cc1