20639
Di-tert-butyl 1-(tert-butylthio)-1,2-hydrazinedicarboxylate
≥99.0% (HPLC)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
pf
98-100 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NN(SC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H28N2O4S/c1-12(2,3)19-10(17)15-16(21-14(7,8)9)11(18)20-13(4,5)6/h1-9H3,(H,15,17)
chave InChI
MOWYOPQOADUFLA-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)