Documentos Principais
204242
Sigma-Aldrich
Bis(triphenylphosphine)rhodium(I) carbonyl chloride
99.9%
Sinônimo(s):
RhCl(CO)(PPh3)2, Chlorocarbonylbis(triphenylphosphine)rhodium(I), Rhodiumbis(triphenylphosphine) carbonyl chloride
About This Item
Fórmula linear:
[(C6H5)3P]2RhCl(CO)
Número CAS:
Peso molecular:
690.94
Beilstein:
4618896
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99.9%
adequação da reação
core: rhodium
reagent type: catalyst
pf
224-227 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Rh].[C-]#[O+].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.CO.ClH.Rh/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2;;/h2*1-15H;;1H;/q;;;;+1/p-1
chave InChI
SGULOPRLUCGLSH-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Used for cyclometallation.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jiang, X.; Shengming, M. J.
Journal of the American Chemical Society, 129 (2007)
Xuefeng Jiang et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(37), 11600-11607 (2007-08-30)
Cyclometallation of two unsaturated carbon-carbon bonds usually requires the application of low-valent metal catalysts, which could cleave the propargylic ester linkage. Thus, it is desirable to identify a catalyst which could undergo cyclometallation without cleaving the propargylic ester linkage. In