Documentos Principais
203327
Sigma-Aldrich
Gallium(III) fluoride trihydrate
≥99.9%
About This Item
Fórmula linear:
GaF3 · 3H2O
Número CAS:
Peso molecular:
180.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Ensaio
≥99.9%
cadeia de caracteres SMILES
O.F[Ga](F)F
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)