Documentos Principais
203173
Sigma-Aldrich
Dysprosium(III) chloride hexahydrate
≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Dysprosium trichloride hexahydrate
About This Item
Fórmula linear:
DyCl3 · 6(H2O)
Número CAS:
Peso molecular:
376.95
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
forma
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: dysprosium
Impurezas
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Dy](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Dy.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
chave InChI
HFEOHRWLEGXZHW-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.