200557
Polystyrene-block-poly(ethylene-ran-butylene)-block-polystyrene
powder, average Mw ~118,000 by GPC, contains >0.03% antioxidant as inhibitor
Sinônimo(s):
SEBS
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
peso molecular
average Mw ~118,000 by GPC
contém
>0.03% antioxidant as inhibitor
viscosidade
1,500 cP, 20 % in toluene, Brookfield(lit.)
densidade
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=C.C=CC=C.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C4H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-3-4-2/h2-7H,1H2;3-4H,1-2H2
chave InChI
MTAZNLWOLGHBHU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- As a precursor to synthesize anion exchange membranes for alkaline fuel cells.
- To prepare super tough ternary polymer blends such as PS/LDPE/SEBS/xGnP ternary composites.
- To synthesize biocompatible conductive polymers. For example, PEDOT: PSSpolymer thin films for stretchable electrodes.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)