19990
tert-Butyl hydroperoxide solution
~80% in di-tert-butyl peroxide/water 3:2
Sinônimo(s):
1,1-Dimethylethyl hydroperoxide, 2-Hydroperoxy-2-methylpropane, TBHP
About This Item
Produtos recomendados
adequação da reação
reagent type: oxidant
concentração
~80% in di-tert-butyl peroxide/water 3:2
índice de refração
n20/D 1.397
densidade
0.90 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(2,3)6-5/h5H,1-3H3
chave InChI
CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Org. Perox. C - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
109.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
43 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?