Key Documents
199370
Sigma-Aldrich
1-(4-Nitrophenyl)-2-thiourea
98%
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H4NHCSNH2
Número CAS:
Peso molecular:
197.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
solid
pf
206 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
amine
nitro
thiourea
cadeia de caracteres SMILES
NC(=S)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7N3O2S/c8-7(13)9-5-1-3-6(4-2-5)10(11)12/h1-4H,(H3,8,9,13)
chave InChI
BLYAANPIHFKKMQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1-(4-Nitrophenyl)-2-thiourea was used as anion sensor in organic solvent.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chomchai Suksai et al.
Chemical Society reviews, 32(4), 192-202 (2003-07-24)
Chromogenic sensors for anions generally consist of two parts: anion receptors and chromophores. In this review, 6 types of chromogenic anion sensors are described, namely, NH-based hydrogen bonding, Lewis acid, metal-ion template, transition metal complexes, chromogenic guest displacement and chromoreactands.