Ensaio
97%
pf
282-286 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
O=C1c2ccccc2C(=O)c3cc4ccccc4cc13
InChI
1S/C18H10O2/c19-17-13-7-3-4-8-14(13)18(20)16-10-12-6-2-1-5-11(12)9-15(16)17/h1-10H
chave InChI
LZPBKINTWROMEA-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?