Key Documents
198757
Sigma-Aldrich
4-Bromophenyl 2-chloroethyl ether
98%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4OCH2CH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
235.51
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
solid
pf
55-57 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
chloro
cadeia de caracteres SMILES
ClCCOc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H8BrClO/c9-7-1-3-8(4-2-7)11-6-5-10/h1-4H,5-6H2
chave InChI
VRODDNARFBDTNM-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)