198056
3-Methylbenzophenone
99%
Sinônimo(s):
Phenyl m -tolyl ketone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.597 (lit.)
pb
183-185 °C/16 mmHg (lit.)
densidade
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O/c1-11-6-5-9-13(10-11)14(15)12-7-3-2-4-8-12/h2-10H,1H3
chave InChI
URBLVRAVOIVZFJ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves