Documentos Principais
197009
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-hydroxybenzyl alcohol
≥98%
Sinônimo(s):
5-Bromosalicyl alcohol, Bromosaligenin
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3(OH)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
203.03
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio:
≥98%
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
pf
110-112 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 0.7% at 25 °C(lit.)
olive oil: soluble 4.8%(lit.)
alcohol: freely soluble(lit.)
benzene: moderately soluble(lit.)
chloroform: moderately soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
ethyl acetate: freely soluble(lit.)
hot water: soluble(lit.)
grupo funcional
bromo
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCc1cc(Br)ccc1O
InChI
1S/C7H7BrO2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3,9-10H,4H2
chave InChI
KNKRHSVKIORZQB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
5-Bromo-2-hydroxybenzyl alcohol was used in the synthesis of:
  • 7-bromo-2,3-diphenyl-5H-imidazo[2,1-b][1,3]benzoxazine
  • 6-bromo-2-octyl-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin 2-oxide
  • 4-bromo-2-(5-iodo-1H-indol-3-ylmethyl)- phenol
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Novel Approach to Synthesis of Imidazo [2, 1-b][1, 3] benzoxazines.
Sidorina NE and Osyanin VA.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 41(9), 1201-1202 (2005)
2-Octyl-4H-1, 3, 2-benzodioxaphosphorin 2-oxide labelled with tritium in the octyl and aryl moieties.
Wu S-Y, et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 34(10), 921-927 (1994)
Reactions of indoles with 2-and 4-hydroxybenzyl alcohols.
Osyanin VA, et al.
Russ. J. Gen. Chem., 81(1), 115-121 (2011)