Documentos
196347
Sigma-Aldrich
2-(3-Benzoylphenyl)propionitrile
95%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(C6H4COC6H5)CN
Número CAS:
Peso molecular:
235.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
pf
47-53 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C#N)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H13NO/c1-12(11-17)14-8-5-9-15(10-14)16(18)13-6-3-2-4-7-13/h2-10,12H,1H3
chave InChI
RGYOCHMZSLUCNP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-(3-Benzoylphenyl)propionitrile is the precursor for ketoprofen, widely used anti-inflammatory drug.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Purity assay of ketoprofen by high-performance liquid chromatography.
P Pietta et al.
Journal of chromatography, 387, 525-527 (1987-01-30)