195928
3-(4-tert-Butylphenoxy)benzaldehyde
98%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
solid
índice de refração
n20/D 1.57 (lit.)
pb
152 °C/0.4 mmHg (lit.)
densidade
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1ccc(Oc2cccc(C=O)c2)cc1
InChI
1S/C17H18O2/c1-17(2,3)14-7-9-15(10-8-14)19-16-6-4-5-13(11-16)12-18/h4-12H,1-3H3
chave InChI
YZIHNHLGGMSWAD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves