Documentos Principais
195219
Sigma-Aldrich
Mordant Blue 9
Dye content 50 %
Sinônimo(s):
6-(5-Chloro-2-hydroxy-3-sulfophenylazo)-5-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid disodium salt, 6-(5-Chloro-2-hydroxy-4-sulfonphenylazo)-5-hydroxy-1-naphthalene-sulfonic acid sodium salt
Selecione um tamanho
25 G
R$ 537,00
R$ 537,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 537,00
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H2(OH)(SO3Na)N=NC10H5(OH)SO3Na
Número CAS:
Peso molecular:
502.81
Número do índice de cores:
14855
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
R$ 537,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
composição
Dye content, 50%
solubilidade
H2O: 1 mg/mL
λmax
516 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].Oc1c(cc(Cl)cc1S([O-])(=O)=O)\N=N\c2ccc3c(cccc3c2O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H11ClN2O8S2.2Na/c17-8-6-12(16(21)14(7-8)29(25,26)27)19-18-11-5-4-9-10(15(11)20)2-1-3-13(9)28(22,23)24;;/h1-7,20-21H,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2/b19-18+;;
chave InChI
UVDODHCPLWXDSI-BUFQOAPZSA-L
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)