Key Documents
194689
Sigma-Aldrich
4′-Methylpropiophenone
95%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4COC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
148.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
Impurezas
5% 3′-methylpropiophenone
índice de refração
n20/D 1.528 (lit.)
pb
238-239 °C (lit.)
densidade
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-10(11)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
chave InChI
PATYHUUYADUHQS-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)