193585
2,6-Dichloro-3-nitropyridine
technical grade, 92%
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Ensaio
92%
pf
55-60 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C5H2Cl2N2O2/c6-4-2-1-3(9(10)11)5(7)8-4/h1-2H
chave InChI
SHCWQWRTKPNTEM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- in the synthesis of pyridyldifluoroacetates
- as starting reagent in the preparation of bicyclooxacalixhetarene
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves