Documentos Principais
193437
Sigma-Aldrich
2-Methylcyclohexylamine, mixture of cis and trans
98%
Sinônimo(s):
1-Amino-2-methylcyclohexane
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H10NH2
Número CAS:
Peso molecular:
113.20
Beilstein:
2689073
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.4565 (lit.)
p.e.
149-150 °C (lit.)
densidade
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCCCC1N
InChI
1S/C7H15N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h6-7H,2-5,8H2,1H3
chave InChI
FEUISMYEFPANSS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Mechanism of hydrodenitrogenation of 2-methylcyclohexylamine has been studied over sulfided NiMo/Al2O3[1]. 2-Methylcyclohexylamine is the intermediate formed during hydrodenitrogenation of toluidine[2].
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
102.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
39 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mechanisms of the hydrodenitrogenation of alkylamines with secondary and tertiary a-carbon atoms on sulfided NiMo/Al2O3.
Zhao Y and Prins R.
J. Catal., 222(2), 532-544 (2004)
Mechanism of the C−N-bond breaking in the hydrodenitrogenation of methylcyclohexylamine over sulfided NiMo/γ-Al2O3.
Rota F and Prins R.
J. Mol. Catal. A: Chem., 162(1), 367-374 (2000)