Documentos Principais
192910
Sigma-Aldrich
2,4-Dicyano-3-methylglutaramide
99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH[CH(CN)CONH2]2
Número CAS:
Peso molecular:
194.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
pf
159-160 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C(C#N)C(N)=O)C(C#N)C(N)=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-4(5(2-9)7(11)13)6(3-10)8(12)14/h4-6H,1H3,(H2,11,13)(H2,12,14)
chave InChI
XLQBCZSOEGHLAA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,4-Dicyano-3-methylglutaramide may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)