Documentos Principais
191914
Sigma-Aldrich
Polyethylene, oxidized
average Mw ~3,600 by GPC, average Mn ~1,300 by GPC
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
peso molecular
average Mn ~1,300 by GPC
average Mw ~3,600 by GPC
viscosidade
225 cP(125 °C, Brookfield Thermosel)(lit.)
número de acidez
16 mg KOH/g
temperatura de transição
softening point 104 °C (ring and ball)
densidade
0.93 g/mL at 25 °C
Aplicação
Imparts slip to coatings and acts as a lubricant for processing polymers.
propriedades físicas
Oxidized for water dispersibility.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)