Documentos Principais
191264
Sigma-Aldrich
3-Phenylglutaric acid
97%
Sinônimo(s):
β-Phenylglutaric acid, 3-Phenylpentanedioic acid
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(CH2CO2H)2
Número CAS:
Peso molecular:
208.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
140-143 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CC(CC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O4/c12-10(13)6-9(7-11(14)15)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,13)(H,14,15)
chave InChI
RZOKZOYSUCSPDF-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)