Documentos Principais
187844
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3,5-dimethyladamantane
98%
Sinônimo(s):
1-Bromo-3,5-dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H19Br
Número CAS:
Peso molecular:
243.18
Beilstein:
1927514
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.52 (lit.)
p.e.
201 °C (lit.)
densidade
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]12CC3C[C@](C)(C1)CC(Br)(C3)C2
InChI
1S/C12H19Br/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,11-,12-
chave InChI
QUCXLVDIVQWYJR-CDECOKDKSA-N
Aplicação
1-Bromo-3,5-dimethyladamantane was used in the one pot synthesis of 1,3-dicarbonyl adamantanes[1]. It was also used in the synthesis of 3,5-dimethyladamantan-1-ol[2].
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of 3, 5-dimethyladamantan-1-ol by reaction of 1, 3-dimethyladamantane with bromotrichloromethane and water in the presence of manganese complexes.
Khusnutdinov RI, et al.
Russ. J. Org. Chem., 50(1), 25-28 (2014)
The first one-pot synthesis of 1, 3-dicarbonyl adamantanes from 1-bromoadamantanes.
Akhrem IS, et al.
Mendeleev Communications, 21(5), 259-261 (2011)