187607
5-Methyl-3-hexen-2-one
technical grade, 75%
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Ensaio
75%
forma
liquid
Impurezas
<25% 5-methyl-4-hexen-2-one
índice de refração
n20/D 1.44 (lit.)
densidade
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)\C=C\C(C)=O
InChI
1S/C7H12O/c1-6(2)4-5-7(3)8/h4-6H,1-3H3/b5-4+
chave InChI
IYMKNYVCXUEFJE-SNAWJCMRSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
118.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
48 °C - closed cup