Documentos Principais
186465
Sigma-Aldrich
N-Cyclohexylhydroxylamine hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H11NHOH · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
151.63
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
166-171 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.ONC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13NO.ClH/c8-7-6-4-2-1-3-5-6;/h6-8H,1-5H2;1H
chave InChI
SSVAHXZUFFSFER-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
N-Cyclohexylhydroxylamine hydrochloride was used in the synthesis of:
  • 4-carbethoxy-2-cyclohexyl-5-(2H)-isoxazolone[1]
  • hexahydroisoxazolequinoline analogs[2]
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tricyclic-isoxazolidine analogues via intramolecular 1, 3-dipolar cycloaddition reactions of nitrones.
Saubern S, et al.
Tetrahedron, 66(14), 2761-2767 (2010)
Reactions of 4-carbethoxy-2-cyclohexyl-5 (2H)-isoxazolone.
Wicks JZW and Patel PP.
The Journal of Organic Chemistry, 46(20), 4068-4069 (1981)