densidade de vapor
9.3 (vs air)
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
96%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.442 (lit.)
pb
150-159 °C/12 mmHg (lit.)
263-265 °C (lit.)
densidade
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCN(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C18H39N/c1-4-7-10-13-16-19(17-14-11-8-5-2)18-15-12-9-6-3/h4-18H2,1-3H3
chave InChI
DIAIBWNEUYXDNL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup