Key Documents
183679
Sigma-Aldrich
Methyl 1-benzyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H15NO3
Número CAS:
Peso molecular:
233.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
63-66 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C1CN(Cc2ccccc2)C(=O)C1
InChI
1S/C13H15NO3/c1-17-13(16)11-7-12(15)14(9-11)8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-9H2,1H3
chave InChI
WTRWSSDZHQOPJI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Enantiomeric separation of methyl 1-benzyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylate has been achieved using methylchlorophenyl carbamate of cellulose and of amylose as polysaccharide chiral stationary phases by HPLC.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Review of chiral stationary phase development and chiral applications.
Beesley TE.
LC-GC, 24(5), 270-276 (2011)