Key Documents
183458
Sigma-Aldrich
1-Naphthaleneethanol
95%
Sinônimo(s):
2-(1-Naphthyl)ethanol
About This Item
Fórmula linear:
C10H7CH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
172.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
liquid
pb
186 °C/17 mmHg (lit.)
pf
62-65 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCCc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H12O/c13-9-8-11-6-3-5-10-4-1-2-7-12(10)11/h1-7,13H,8-9H2
chave InChI
RXWNCMHRJCOWDK-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... BAD(572)
Embalagem
Total impurities <5% 2-isomer
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tianlin Wang et al.
Journal of chromatography. A, 1013(1-2), 19-27 (2003-11-08)
A modified field amplification sample injection method was proposed and evaluated by using positively mono charged cyclodextrin (CD) as carrier and 1-adamantanecarboxylate as displacer for on-capillary preconcentration of neutral compounds and improvement of the concentration limit of detection in micellar