Documentos Principais
183113
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethylbutylamine
97%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CCH2CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
101.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4135 (lit.)
p.e.
114-116 °C (lit.)
densidade
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)CCN
InChI
1S/C6H15N/c1-6(2,3)4-5-7/h4-5,7H2,1-3H3
chave InChI
GPWHFPWZAPOYNO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3,3-Dimethylbutylamine forms a monoclinic crystal with cyclomaltoheptaose[1].
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
42.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
I M Mavridis et al.
Carbohydrate research, 220, 11-21 (1991-11-11)
The crystal of the 1:1 complex of 3,3-dimethylbutylamine with cyclomaltoheptaose (beta CD, beta-cyclodextrin) is monoclinic C2 with a = 19.187(9), b = 24.56(1), c = 15.893(7) A, beta = 108.77(4) degrees, V = 7091 A3, and Z = 4. Two
Pieter A Cohen et al.
Clinical toxicology (Philadelphia, Pa.), 56(6), 421-426 (2017-11-09)
The United States Food and Drug Administration banned the stimulant 1,3-dimethylamylamine (1,3-DMAA) from dietary supplements and warned consumers that the stimulant can pose cardiovascular risks ranging from high blood pressure to heart attacks. We designed our study to determine if