Documentos Principais
182656
Sigma-Aldrich
Poly(ethyl vinyl ether)
average Mw ~3,800 by GPC
Sinônimo(s):
Ethyl vinyl ether homopolymer, Vinyl ethyl ether polymer
Selecione um tamanho
100 G
R$ 853,00
R$ 853,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 853,00
About This Item
Fórmula linear:
[-CH2CH(OC2H5)-]n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 853,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
pressão de vapor
22.5 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
temperatura de autoignição
446 °F
peso molecular
average Mw ~3,800 by GPC
índice de refração
n20/D 1.454 (lit.)
temperatura de transição
Tg −60 °C
densidade
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC=C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-5-4-2/h3H,1,4H2,2H3
chave InChI
FJKIXWOMBXYWOQ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)