181544
Poly(isobutyl methacrylate)
average Mw ~70,000, crystalline
Sinônimo(s):
Isobutyl methacrylate homopolymer, iso -Butyl methacrylate polymer
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
crystalline
peso molecular
average Mw ~70,000
Impurezas
<1.5% isobutyl methacrylate
<2% toluene
índice de refração
n20/D 1.477
temperatura de transição
Tg 55 °C
densidade
1.09 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
chave InChI
SOGAXMICEFXMKE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)