181498
Polyisobutylene
average Mw ~4,200,000, average Mn ~3,100,000 by GPC/MALLS, average Mv ~4,700,000
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
slab/chunk
peso molecular
average Mn ~3,100,000 by GPC/MALLS
average Mv ~4,700,000
average Mw ~4,200,000
contém
500 ppm BHT as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.51
densidade
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)=C
InChI
1S/C4H8/c1-4(2)3/h1H2,2-3H3
chave InChI
VQTUBCCKSQIDNK-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?