Documentos Principais
181277
Sigma-Aldrich
Poly(acrylamide-co-acrylic acid)
average Mw 5,000,000, powder
Sinônimo(s):
Acrylamide-acrylic acid copolymer, Acrylamide-acrylic acid resin, Poly(acrylamide-acrylic acid)
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
Formulário
powder
peso molecular
average Mw 5,000,000
Impurezas
10-15 wt. % water
5-10 wt. % sodium sulfate
viscosidade
2-3 cP, 0.1 % in H2O
temperatura de transição
Tg 165 °C
solubilidade
water and some protic solvents: soluble
densidade
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)C=C.OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO.C3H4O2/c2*1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5);2H,1H2,(H,4,5)
chave InChI
RNIHAPSVIGPAFF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Thickening agent, binder, sizing agent, flocculating agent, crosslinker, filtering aid, lubricant, drag reduction and polymer recovery agent.
Características e benefícios
Changes in pH from 3 to 10 have little effect on viscosity. High tolerance for electrolytes.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)