Key Documents
178969
Sigma-Aldrich
Tri-sec-butylborane solution
1.0 M in THF
Sinônimo(s):
Tris(1-methylpropyl)borane
About This Item
Fórmula linear:
[C2H5CH(CH3)]3B
Número CAS:
Peso molecular:
182.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: reductant
concentração
1.0 M in THF
densidade
0.799 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)B(C(C)CC)C(C)CC
InChI
1S/C12H27B/c1-7-10(4)13(11(5)8-2)12(6)9-3/h10-12H,7-9H2,1-6H3
chave InChI
YUPAWYWJNZDARM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Catalyst for:
  • Allylic alkylations for synthesis of unsaturated aldehydes and alcohols
  • Cis-addition of carbon-hydrogen bonds of pyrroles and thiophenes to alkynes
  • Borane-induced radical reduction of alkenyl and alkynyliodanes
  • Initiating polymerization for synthesis of polymethylenes and ethylene-propylene
  • Asymmetric synthesis of vinylglycidols
  • Asymmetric addition of alcohols to vinyl epoxides
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)